Florisil®, BAKER ANALYZED® (60-100 maas), activated, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3372-07EA 312.79 EUR
3372-07 3372-08
Florisil®, BAKER ANALYZED® (60-100 maas), activated, J.T.Baker®
Magnesium silicate
Voor chromatografische reiniging van pesticideresidu.
  • Geactiveerd bij 675°C
Formule: MgO₃Si
Dichtheid: 2,51 Kg/L
MDL Nummer: MFCD00078249
CAS nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1