Verwarmingscirculatiepompen, DYNEO™ DD
Leverancier: JULABO GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9021504 9021506 9021512 9021526 9021506.A 9021512.A 9021526.A 9021504.A 9021512.D 9021526.D 9021504.D 9021506.D
461-1384EA 3032 EUR
461-1384 461-1385 461-1386 461-1387 461-1398 461-1399 461-1400 461-1397 461-1413 461-1414 461-1410 461-1412
Verwarmingscirculatiepompen, DYNEO™ DD
Circulatiethermostaten Open circulatiesystemen Baden met ingebouwde circulatiethermostaat
De DYNEO™ DD verwarmingscirculatiepompen zijn verkrijgbaar in verschillende badcombinaties, met verschillende badmaten. DYNEO is ontworpen voor zowel interne als externe toepassingen. De bediening en bediening is eenvoudig dankzij het grote TFT-kleurendisplay en de ultramoderne draai- en drukregelaar. De badtanks zijn goed geïsoleerd met een ingebouwde spoel voor tegenkoeling. Een geïntegreerde aftapkraan maakt het legen van de tank veilig en schoon.
  • Eenvoudig schakelen tussen interne en externe circulatie
  • Geïntegreerde M16x1 pompaansluitingen M16x1