BOD-meting, OxiTop®-i met grafische weergave
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
208260 208262 208264 208266 208270 208272 208274 208276 208278
705-1144EA 3161 EUR
705-1144 705-1145 705-1148 705-1149 705-1150 705-1151 705-1152 705-1146 705-1153
BOD-meting, OxiTop®-i met grafische weergave
BOD-meetsystemen
De OxiTop®-i is een modern, gebruiksvriendelijk instrument voor BOD-meting (Biochemical Oxygen Demand). De duur kan worden gedefinieerd tussen 1 en 7 dagen. Het monstervolume kan in het menu worden geselecteerd. De conversie naar de overeenkomstige BOD-waarde zal automatisch, foutloos en handig zijn. Een kleine LED geeft de actuele bedrijfstoestand van de kop weer. De koppen hebben een modern design, zijn verkrijgbaar in twee verschillende kleuren met instelbare numerieke monster-ID waardoor onderscheid kan worden gemaakt tussen inlaat en uitlaat.
  • Geen noodzaak om gegevens te converteren - directe invoer van monstervolume (kies uit 22,7/43,5/97,0/164/250/365/432 ml)
  • Meest betrouwbare resultaten - geeft de curve aan het hoofd weer
  • Volledige informatie - tussentijdse waarden altijd beschikbaar
  • Drukgebied: 500 tot 1250 hPa
  • Meetperiode: 1 tot 7 dagen
  • BOD meetbereik: 0 tot 4000 mg/L
Het moderne grafische LCD-scherm met achtergrondverlichting ondersteunt de invoer en biedt verschillende informatie:
Weergave van de curve
Selectie van monstervolume
Oproepen van tussenwaarden
Er zijn sets verkrijgbaar met roerplateaus en accessoires:
6 of 12 meetplaatsen
Inductieve roerplatforms met programmagestuurde werking
Twee overloopmaatkolven voor inlaat- en uitlaatmeting