Haematoxylin solution Gill III, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ500
GHS3128-4LEA 335 EUR
GHS3128-4L
Haematoxylin solution Gill III, Sigma-Aldrich®
Hematoxylin staining solutions
Gillformulering nr. 3 kan worden gebruikt voor cytologie en/of histologie als een progressieve of regressieve kleuring, afhankelijk van de duur van de kleuring.
  • Gebruikt bij hematoxyline- en eosinekleuring
  • Bevat 6 g/l gecertificeerde hematoxyline
Voor in vitro diagnostisch gebruik.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
IVDLogo