Hygiëneset voor oorkappen, Peltor™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Peltor™
MMMAHY79EA 31.9 EUR
MMMAHY79
Hygiëneset voor oorkappen, Peltor™
Oorkappen Hygiënekits voor oorkappen
Deze hygiënekits bevatten vervangende oorkussens, schuimvoeringen en ringen. Voor gebruik met verschillende Peltor™-producten, waaronder ProTac, Tactical™ XP, FM-Radio, Alert™ en LiteCom™.
  • Handhaaf de hygiëne van communicatieheadsets die intensief worden gebruikt of door meerdere gebruikers worden gebruikt
  • Vervang minstens twee keer per jaar om constante demping, hygiëne en comfort te garanderen
Kleur: Zwart