VWR®, afzuigflessen, met kraan
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
215-4179EA 126 EUR
215-4179 215-4180 215-4181 215-4182
VWR®, afzuigflessen, met kraan
Flessen Doseerflessen
Borosilicaatglas 3.3, met blauwe PP-schroefdop (GL 45) en verwisselbare glazen kraan.
  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen en hoge weerstand tegen thermische schokken
  • Alle onderdelen van de fles zijn volledig autoclaveerbaar
Ideaal voor de opslag van vloeistoffen die agressieve zuren of logen bevatten.