VWR® Soxhlet Extractors
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
537-0047EA 61.5 EUR
537-0047 537-0048 537-0049 537-0050 537-0045 537-0046
VWR® Soxhlet Extractors
Extractors Soxhlet-extractors en Soxhlet-type extractors
Borosilicaat 3.3 glas.
  • Hoge chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen en hoge weerstand tegen thermische schokken
  • Standaard aardingsdoos
Voor de extractie uit vaste stoffen met oplosmiddelen. Het oplosmiddel wordt continu gerecirculeerd en gedestilleerd uit het geëxtraheerde monster voordat het opnieuw in contact komt met de vaste stof. Het extract wordt geconcentreerd in een destillatiekolf.
Bestelinformatie: De destillatiekolf en condensor moeten afzonderlijk worden besteld.