VWR®, Dimroth-condensors met standaard aardverbindingen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
201-1409EA 67.7 EUR
201-1409 201-1412 201-1415
VWR®, Dimroth-condensors met standaard aardverbindingen
Condensors
Borosilicaat 3.3 glas.
  • Zeer goede chemische resistentie
  • Bestand tegen hoge temperaturen en hoge weerstand tegen thermische schokken
  • Standaard aardconus en stopcontact
Deze Dimroth condensors zijn voorzien van een dubbele spiraal voor effectieve condensatie van dampen. Met GL 14 schroefdraad en 8 mm buitendiameter slangaansluiting.
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable