Constante klimaatkasten, met breed temperatuur- en vochtigheidsbereik, serie KBF-S Solid Line
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
390-1266EA 11150 EUR
390-1266 390-1278 390-1267 390-1268
Constante klimaatkasten, met breed temperatuur- en vochtigheidsbereik, serie KBF-S Solid Line
Testkamers Klimaatkasten
Solid Line KBF-S klimaatkasten zijn ideaal voor langdurig testen en versnelde stabiliteitstesten van farmaceutische producten volgens ICH Q1A richtlijnen. De corrosie- en condensvrije binnenkant zorgt voor een uitzonderlijk stabiel temperatuur- en vochtigheidsniveau, zelfs als de kamer volledig is gevuld.
  • Vochtigheidsregeling met capacitieve vochtigheidssensor en stoombevochtiging
  • LCD voor temperatuur en vochtigheid samen met aanvullende informatie en alarmen
  • Interne datalogger, meetwaarden kunnen via USB in open formaat worden uitgelezen
  • Eenheden zelftest voor uitgebreide statusanalyse
  • Toegangspoort met siliconen plug, 30 mm, links
  • Klasse 3.1 onafhankelijke temperatuurbeveiliging (DIN 12880) met visueel en akoestisch temperatuuralarm
De units hebben een roestvrijstalen binnenkamer en de APT.line™-voorverwarmingskamertechnologie zorgt ervoor dat de lucht gelijkmatig en voorzichtig in de bruikbare ruimte circuleert, waardoor nauwkeurige en homogene klimaatomstandigheden worden gecreëerd. KBF-S constante klimaatkamers kunnen vaak worden gebruikt als een kosteneffectief alternatief voor klimaatkamers. Ze beschikken over een Ethernet-interface, zijn eenvoudig te programmeren, maken het documenteren van testresultaten eenvoudig en bevatten een onafhankelijke, op een container gebaseerde watertoevoer.
Leveringsinformatie: Geleverd met twee roestvrijstalen rekken, inclusief plankdragers. De modellen van 240 liter en groter hebben robuuste dubbele zwenkwielen met rem.