Leren handschoenen, uvex top grade 8000
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6029509 6029510 6029511
UVEX6029509EA 74.8 EUR
UVEX6029509 UVEX6029510 UVEX6029511
Leren handschoenen, uvex top grade 8000
Handschoenen
Deze veiligheidshandschoenen zijn gemaakt van extreem duurzaam leer met ademend katoen op de handrug.
  • Vingertop-, pols- en knokkelbescherming
  • Goede mechanische slijtvastheid
  • Uitzonderlijke grip op droog en (licht) vochtig gereedschap
  • Uitstekend draagcomfort
De handschoen is gemaakt van dubbel gestikte naden, met rubber beklede manchetten en volnerf lederen handpalm, wijsvinger, vingertoppen, knokkels en duim.
Typische toepassingen zijn onder meer: Montage, inspectie, lichte tot middelzware metaalbewerking en handwerk.
Certificaten: EN 388:2016 (4144X)