Semi-microbalansen, Cubis® II-serie
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MCA125SI-CEU MCA125SI-S00 MCA225SI-CEU MCA225SI-S00 MCA225SU-CEU MCA225SU-S00 MCE125SU-CEU MCE125SU-S00 MCE225SU-CEU MCE225SU-S00
611-4691EA 18650 EUR
611-4691 611-4692 611-4709 611-4710 611-4711 611-4712 611-4757 611-4758 611-4767 611-4768
Semi-microbalansen, Cubis® II-serie
Balansen en Weegschalen
Het Cubis® II-assortiment heeft een modulair ontwerp waarmee de klant de componenten kan kiezen die passen bij het toepassingsgebied dat van belang is. For the customer, this configurable concept delivers quality weighing, together with a high degree of flexibility, without having to invest in expensive equipment that has features that may never be required.
  • Keuze uit windscherm: Handmatig glas (U); gemotoriseerd (A) of gemotoriseerd met ingebouwde de-ionisator (I) voor effectieve verwijdering van statische ladingen
  • Snel en eenvoudig gemotoriseerd automatisch nivelleren
  • Bewegingscontrolesensor herkent 4 gebaren, hiermee kan de gebruiker het automatische windscherm openen of sluiten, de ionisator starten of een document naar een apparaat sturen
  • Connectiviteitspakket koppelingen met diverse laboratoriuminformatiesystemen (Windows File Server (SMB), FTP, FTPS en STARLIMS) zonder dat er extra software nodig is
  • Ingebouwde ionisator verwijdert elektrostatische ladingen met een druk op de knop of automatisch wanneer het windscherm sluit
  • Volledige gegevensintegriteit volgens de ALCOA+-principes, de audittrail van de balans is een sabotagebeveiligd elektronisch logbestand met tijdstempel dat herleidbaar is tot UTC en de balans bevat een Alibi-geheugen
Er zijn twee verschillende gebruikersinterfaces beschikbaar om alle facetten van laboratoriumtoepassingen te dekken en een reeks opties voor balansbediening mogelijk te maken. De klant kan dan het juiste weegplateau toevoegen aan de gekozen besturingseenheid. Deze 5-cijferige balansen bieden een keuze uit niet alleen de besturingseenheid en balansmogelijkheden, maar ook het type tochtafscherming dat de toepassing ten goede komt. Keuze uit automatisch glazen windscherm met of zonder geïntegreerde ionisator.
MCE essentiële gebruikersinterface: Dit is een groot, contrastrijk aanraakscherm met in de fabriek geïnstalleerde essentiële weegtoepassingen voor eenvoudige bediening.
MCA geavanceerde gebruikersinterface: Dit is een groot 7-inch kleurenaanraakscherm met aanraak-, scroll- en veegfunctionaliteit met in de fabriek geïnstalleerde essentiële weegtoepassingen en diverse QApp-pakketten voor optionele software-uitbreiding. Er is een optionele klimaatsensor beschikbaar die de beïnvloedende omgevingsvariabelen bewaakt en ervoor zorgt dat temperatuur, druk en vochtigheid de resultaten niet negatief beïnvloeden. Het Status Center toont alle informatie over de balans en omgevingscondities (kalibratie, nivellering, temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk en service) in een dashboard en geeft gedetailleerde hulp en ondersteuning in het geval van waarschuwingen of fouten.
In de balans kunnen diverse Q-Apps, klantspecifieke applicaties, worden geïntegreerd. De applicaties worden gebruikt om klantspecifieke weegtaken aan te maken. Dit zijn herlaadbare applicatieprogramma's die de gebruiker stap voor stap door de specifieke workflow leiden en garanderen dat de procedures beschreven in de bijbehorende SOP's te allen tijde worden nageleefd. Omdat individuele Q-apps worden uitgevoerd op basis van hun specifieke toepassing, is er een verscheidenheid aan oplossingen voor differentiële weeg-, formule- en vulhoeveelheidcontroletoepassingen beschikbaar als Q-app-pakketten. Workflows kunnen onafhankelijk worden uitgevoerd en vereisen niet noodzakelijkerwijs een pc-verbinding.
Certificaten: Ondersteunt alle vereisten voor naleving van FDA-richtlijn 21 CFR deel II en EU-bijlage II.
Bestelinformatie: Er zijn verschillende optionele softwarepakketten, elk bevat toepassingen of functies om de balans voor de workflows van de gebruikers te verbeteren en aan te passen. Keuze uit QApp-pakket: Farma; Geavanceerde toepassingen: Nutsvoorzieningen; Connectiviteit of het all-inclusive QApps-pakket bevat al deze 4 pakketten.
Opgelet: Opmerking: Modellen met het achtervoegsel -CEU zijn geverifieerde versie Europa (behalve FR) en het achtervoegsel -S00 geeft de standaardversie wereldwijd aan.