Microbalansen, Cubis® II-serie
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MCA3.6PM-CEU MCA10.6SM-CEU MCA10.6SM-S00 MCA3.6PM-S00 MCA6.6SF-CEU MCA6.6SF-S00 MCA6.6SM-CEU MCA6.6SM-S00 MCE3.6PM-CEU MCE3.6PM-S00
611-4713EA 29950 EUR
611-4713 611-4679 611-4680 611-4714 611-4737 611-4738 611-4739 611-4740 611-4769 611-4770
Microbalansen, Cubis® II-serie
Balansen en Weegschalen
De Cubis® II-reeks heeft een modulair ontwerp dat de klant in staat stelt de componenten te kiezen die passen bij het toepassingsgebied dat van belang is. Voor de klant levert dit configuratieconcept kwaliteit bij het wegen, in combinatie met een hoge mate van flexibiliteit, zonder te hoeven investeren in dure apparatuur met functies die wellicht nooit nodig zijn.
  • Keuze van windscherm: Handmatig roestvrijstalen windscherm (F-modellen) of rond glazen gemotoriseerd windscherm (M-modellen)
  • Snelle en eenvoudige gemotoriseerde automatische nivellering
  • Gebarenbesturingssensor herkent 4 gebaren, waarmee de gebruiker het automatische windscherm kan openen of sluiten, de ionisator kan starten of een document naar een apparaat kan sturen
  • Connectiviteitspakket koppelt aan diverse laboratoriuminformatiesystemen (Windows File Server (SMB), FTP, FTPS en STARLIMS) zonder dat er extra software nodig is
  • Ingebouwde ionisator verwijdert elektrostatische ladingen met één druk op de knop of automatisch wanneer het windscherm sluit
  • Volledige gegevensintegriteit volgens de ALCOA+-principes, het audittrail van de balans is een beveiligd, tijdstempel elektronisch logbestand dat traceerbaar is naar UTC en de balans bevat een Alibi-geheugen
Er zijn twee verschillende gebruikersinterfaces beschikbaar om alle facetten van laboratoriumtoepassingen te bestrijken en een reeks opties voor balansbediening mogelijk te maken. De klant kan vervolgens het geschikte weegplatform toevoegen aan de keuze van de besturingseenheid. Deze micro (6 en 7 plaats balansen) hebben de keuze uit een handmatig roestvrijstalen tochtscherm voor filterweegtoepassingen of een automatisch gemotoriseerd rond glazen scherm met leervermogen, verlichting en geïntegreerde bewegingssensor.
MCE Essential User Interface: Dit is een groot, contrastrijk aanraakscherm met fabrieksmatig geïnstalleerde essentiële weegtoepassingen voor eenvoudige bediening.
MCA geavanceerde gebruikersinterface: Dit is een groot 7" kleurentouchscreen met aanraak-, scroll- en veegfunctionaliteit, met fabrieksmatig geïnstalleerde essentiële weegapplicaties en diverse QApp-pakketten voor optionele software-uitbreiding. Een optionele klimaatsensor die de beïnvloedende omgevingsvariabelen bewaakt en ervoor zorgt dat temperatuur, druk en vochtigheid de resultaten niet negatief beïnvloeden, is beschikbaar. Het Status Centrum toont alle informatie over de balans en de omgevingscondities (kalibratie, waterpasstelling, temperatuur, vochtigheid, luchtdruk en service) via een dashboard, en geeft gedetailleerde hulp en ondersteuning in geval van waarschuwingen of fouten.
Verschillende Q-Apps, klantspecifieke toepassingen, kunnen in de balans worden geïntegreerd. De toepassingen worden gebruikt om klantspecifieke weegtaken te maken. Dit zijn herlaadbare toepassingsprogramma's die de gebruiker stap voor stap door de specifieke workflow leiden, waardoor te allen tijde wordt gegarandeerd dat de procedures die in de bijbehorende SOP's worden beschreven, worden nageleefd. Omdat individuele Q-Apps worden uitgevoerd volgens hun specifieke toepassing, zijn er verschillende oplossingen voor differentiële weging, formule en vulhoeveelheid controletoepassingen beschikbaar als Q-App pakketten. Workflows kunnen onafhankelijk worden uitgevoerd en vereisen niet noodzakelijkerwijs een PC-verbinding.
Certificaten: Ondersteunt alle vereisten voor FDA richtlijn 21 CFR deel II en EU Bijlage II naleving.
Informatie over toebehoren:
Bestelinformatie: Er zijn verschillende optionele softwarepakketten, elk bevat applicaties of functies om de balans te verbeteren en aan te passen aan de workflows van de gebruikers. Keuze uit QApp-pakket: Pharma; Geavanceerde toepassingen: Hulpprogramma's; Connectiviteit of het allesomvattende QApps-pakket omvat al deze 4 pakketten. (aangeduid met QP99).
Leveringsinformatie:
Opgelet: Opmerking: Modellen met het achtervoegsel -CEU zijn geverifieerde versies voor Europa (behalve FR) en het achtervoegsel -S00 duidt op een standaardversie wereldwijd.