Ultra-microbalansen, Cubis® II-serie
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MCA2.7SF-CEU MCA2.7SF-S00 MCA2.7SM-CEU MCA2.7SM-S00
611-4693EA 45230 EUR
611-4693 611-4694 611-4695 611-4696
Ultra-microbalansen, Cubis® II-serie
Balansen en Weegschalen
Deze ultra-microbalansen uit de Cubis® II-serie zijn bedoeld voor het zeer nauwkeurig wegen van microgramhoeveelheden, er zijn ook modellen die speciaal zijn ontworpen voor filterweegtoepassingen.
  • Handmatig roestvrijstalen tochtschild voor filterweging (MCA2.75F-modellen) of rond glazen gemotoriseerd tochtschild (MCA2.75M-modellen)
  • Snel en eenvoudig gemotoriseerd automatisch nivelleren
  • Gebarenbesturingssensor herkent 4 gebaren, waarmee de gebruiker het automatische tochtschild kan openen of sluiten, de ionisator kan starten of een document naar een
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable