Ammoniak solution 25%, LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43830.0100 5.43830.0250
5.43830.0100EA 45.8 EUR
5.43830.0100 5.43830.0250
Ammoniak solution 25%, LiChropur™ for HPLC, Supelco®
Ammoniak
  • for HPLC LiChropur®
Formule: NH₃
Kookpunt: 37,7 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,903 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011418
CAS nummer: 7664-41-7
UN: 2672
ADR: 8,III