Multi management software, APT-COM™ 4
Leverancier: Binder
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9053-0039 9053-0040 9053-0042
BIND9053-0039EA 264 EUR
BIND9053-0039 BIND9053-0040 BIND9053-0042
Multi management software, APT-COM™ 4
Software Laboratoriumsoftware
This software provides management, logging, programming, documentation options, and much more. With features ranging from GLP-compliant logging to convenient program creation and management of up to 100 units, the APT-COM™ 4 can be used in all industries and makes complex work processes much easier.
  • Centraal overzicht over alle apparaten, grafisch en in tabelvorm
  • Registratiemanagement (aanmaken, wissen, archiveren)
  • Bedieningsinterface in meerdere talen (Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans)
  • Grafische en numerieke programma-editor
  • Timerfunctie
  • Documentatie van meetwaarden
  • Handmatige export van de meetwaarden (csv-/pdf-bestand)
BASIC Edition: Voor eenvoudige registratie- en documentatievereisten van maximaal vijf apparaten in een netwerk.
PROFESSIONAL Edition: Eenvoudig apparaat- en gebruikersbeheer dat voortbouwt op de BASIC Edition. Geschikt voor maximaal 100 apparaten in een netwerk.
GLP Edition: Voor werkzaamheden in GLP-conforme omstandigheden. Gemeten waarden worden op een manipulatieveilige manier gedocumenteerd in overeenstemming met de vereisten van FDA Regulation 21 CFR 11.