Analytische weegschalen, PR-serie
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30430068 30430067 30524384 30430070 30430069 30524385
611-5035EA 1125 EUR
611-5035 611-5036 611-4965 611-5024 611-5026 611-4964
Analytische weegschalen, PR-serie
Balansen en Weegschalen
De PR-serie analytische balansen is ontworpen voor routinematige weegtoepassingen op de werkplek. Het duurzame ontwerp heeft een roestvrijstalen weegschaal voor langdurig gebruik. Met RS232-connectiviteit voor eenvoudige communicatie, een gemakkelijk af te lezen, helder verlicht display en een eenvoudige interface voor ongecompliceerde bediening.
  • Drie essentiële weegmodi
  • Keuze uit modellen met interne of externe kalibratie
  • Balansen zijn eenvoudig te bedienen, met vrijwel geen training vereist
  • Kleine voetafdruk bespaart werkbankruimte, terwijl het een groot