VWR®, Cleanroom sokken, niet-ESD, wegwerpbaar
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-9407EA 540 EUR
113-9407 113-9408
VWR®, Cleanroom sokken, niet-ESD, wegwerpbaar
Wegwerpkleding
Deze wegwerpsokken zijn gemaakt van polyesterfilamentgaren.
  • Ultra-schone behandeling
  • Lage deeltjesgeneratie
  • Wrijvingsweerstand
  • Zacht en comfortabel om te dragen
Geschikt voor gebruik in cleanrooms van ISO-klasse 4 tot 6 (klasse 10 tot 1000).
Gebruikte wegwerpsokken kunnen worden gerecycled met de Fabrics and Clothing Zero Waste Box™ van TerraCycle.
Order Now
Specificaties
Stof Polyester
Environmentally Preferable Lage impact op de fabricage
Cleanroomklasse 10/ISO 4
Geslacht
Kledingstuk toepassing Cleanroom,Medical,Laboratory,Clinical
Milieu certificering ISO 14001 (Certificate registration No. 121311004)