VWR®, Cleanroom-sokken, ESD, wegwerpbaar
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-9409EA 1450 EUR
113-9409 113-9410
VWR®, Cleanroom-sokken, ESD, wegwerpbaar
Wegwerpkleding
Deze wegwerpsokken zijn gemaakt van polyesterfilamentgaren en antistatische koolstofvezel.
  • Ultra-schone behandeling
  • Lage deeltjesgeneratie
  • Wrijvingsweerstand
  • Zacht en comfortabel om te dragen
  • ESD-eigenschappen
Geschikt voor gebruik in cleanrooms van ISO-klasse 4 tot 6 (klasse 10 tot 1000).