Buisovens met statief voor horizontaal of verticaal gebruik, RT
Leverancier: NABERTHERM
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
RT332LAN RT332OAN RT512LAN RT512OAN RT522LAN RT522OAN
455-2098EA 12040 EUR
455-2098 455-2099 455-2103 455-2104 455-2105 455-2106
Buisovens met statief voor horizontaal of verticaal gebruik, RT
Ovens Buisovens
Deze compacte buisovens worden gebruikt wanneer laboratoriumexperimenten horizontaal, verticaal of onder specifieke hoeken moeten worden uitgevoerd. De mogelijkheid om de hellingshoek en de werkhoogte te configureren, maken deze buisovens geschikt voor integratie in bestaande processystemen.
  • Compact ontwerp met geïntegreerd besturingssysteem in de ovenbodem
  • Keuze uit modellen met Tmax 1100, 1300 of 1500 °C
  • Er worden alleen vezelmaterialen gebruikt die niet zijn geclassificeerd als kankerverwekkend volgens TRGS 905, klasse 1 of 2
  • Verticale of horizontale