Cleanroom doekjes, steriel, Quiltec® I
Leverancier: CONTEC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
LWQS0002 LWQS0001 LWQT0031
115-2143EA 1480 EUR
115-2143 CONTLWQS0001 115-2449
Cleanroom doekjes, steriel, Quiltec® I
Schoonmaakdoekjes Cleanroom doekjes Steriele cleanroom doekjes
Gelamineerd uit twee lagen gebreide polyesterstof, die zorgen voor een sterk reinigingsdoekje met een absorptievermogen dat meer dan dubbel zo groot is als de capaciteit van de afzonderlijke lagen.
  • De doekjes met afgedichte randen bieden een extreem hoog absorptievermogen
  • Zeer lage deeltjes- en vezelafgifte
  • Uitstekende absorptie van oplosmiddelen
  • Schuur- en chemisch bestendig
Recommended for Grade A/B or ISO Class 5 cleanroom environments.
Kleur: wit