Zoutzuur 0.01 M HCl (0.01N) volumetric solution, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
35334-1LEA 112 EUR
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
Zoutzuur 0.01 M HCl (0.01N) volumetric solution, Fluka™
Zoutzuur
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Kookpunt: 100 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011324
CAS nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.95 - 1.05
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm