Lithiumchloride, watervrij ≥99% ACS, free-flowing, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
746460-500G
746460-6X500G
746460-500GEA
270
EUR
746460-500G
746460-6X500G
Lithiumchloride, watervrij ≥99% ACS, free-flowing, Fluka™
Lithium chloride
Formule:
LiCl Kookpunt: 1,360 °C (1.013 hPa) Smeltpunt: 605 °C Dichtheid: 2,07 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011078 CAS nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 |
Specification Test Results
Assay | Min. 99.0 % |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Loss on drying (105°C, 2 h) | Max. 1.0 % |
Titrable Base | Max. 0.008 meq/g |
Barium (Ba) | Max. 0.003 % |
Calcium (Ca) | Max. 0.01 % |
Iron (Fe) | Max. 0.001 % |
Potassium (K) | Max. 0.01 % |
Sodium (Na) | Max. 0.20 % |
Heavy metals (ICP) ACS | Max. 0.002 % |
Nitrate (NO₃) | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |