Perchloorzuur ~60% ACS, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
311413-500ML 311413-1L
311413-500MLEA 182 EUR
311413-500ML 311413-1L
Perchloorzuur ~60% ACS, Fluka™
Perchloorzuur
Formule: HClO₄
Kookpunt: 203 °C (1,013 hPa)
Smeltpunt: –18 °C
Dichtheid: 1,67 g/cm³
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011325
CAS nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay 60.0 - 62.0 %
Residue on ignition Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Phosphate, silicate (as SiO₂) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.001 %
Total N Max. 0.001 %
APHA Max. 10
Ignition Residue ≤0.003%