Kaliumchromaat 1/30 M K2CrO4 (0.1N) volumetrische oplossing, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
35157-1LEA 144 EUR
35157-1L
Kaliumchromaat 1/30 M K2CrO4 (0.1N) volumetrische oplossing, Fluka™
Kaliumchromaat
Formule: K₂CrO₄
MW: 194,19 g/mol
Dichtheid: 1 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011368
CAS nummer: 7789-00-6
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.999 - 1.001