Elektrische isolatietape, vinyl, Scotch® Super 33+™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
331933 332533 335033A
MMMA331933EA 1020 EUR
MMMA331933 MMMA332533 MMMA335033A
Elektrische isolatietape, vinyl, Scotch® Super 33+™
Tape
Elektrische tape Scotch Super 33+ is een bijzonder elastische, UV-bestendige premium tape met zeer goede elektrische eigenschappen en bestand tegen vocht, logen, vele zuren en oplosmiddelen. Beste wikkeleigenschappen, zelfs bij lage temperaturen.
  • Drukgevoelige lijm op rubberbasis
  • Uitstekend bestand tegen olie/oplosmiddelen
  • Zelfdovend en geen zelflassen
  • Elektrische isolatie voor toepassingen tot 1 kV
  • Remt corrosie van elektrische geleiders
  • Compatibel met massieve diëlektrische kabelisolaties
  • Compatibel met rubber en synthetische verbindingen, evenals epoxy-