VWR®, Universele Boxhouder
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
113-9159EA 54.7 EUR
113-9159
VWR®, Universele Boxhouder
PBM-dispensers
Deze universele dooshouder van stevig ABS-kunststof is ontworpen voor handschoenen, spatels, doekjes en meer.
  • Gemakkelijk uitbreidbaar van 95 tot 155 mm
  • Uniek ontwerp zorgt voor maximale bruikbaarheid en veelzijdigheid
  • Geschikt voor iPhones, Android-telefoons en kleine elektronische apparaten
  • Netsnoerdoorgang door ingebouwde poort
  • Draait in stappen van 45° tijdens montage
  • Maakt de bank overzichtelijk
  • Gemaakt in de VS
De Box Holder houdt rechthoekige voorwerpen vast van 9,5 tot 15,5 cm (3,75 tot 6”). Het is ideaal voor het opbergen van doseerdozen met laboratoriumhandschoenen, doekjes, wegwerpspatels en meer.