Magnetische roerders met kookplaat, geavanceerd, AREX-6 connect PRO
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB20500465 SA20500465
442-1319EA 788 EUR
442-1319 VELPSA20500465
Magnetische roerders met kookplaat, geavanceerd, AREX-6 connect PRO
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat
Magnetische roerders met kookplaat die moeiteloos verbinding maken met het VELP Ermes-cloudplatform via beveiligde Wi-Fi, waardoor monitoring en controle van de kookplaten op elk moment mogelijk is. Software-updates worden onmiddellijk uitgevoerd, zodat u volledig kunt profiteren van softwareverbeteringen. Rapporten kunnen eenvoudig worden gemaakt en gedeeld, waardoor trends kunnen worden gevolgd en gebruikers de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid kunnen verbeteren.
  • Toegang tot gegevens via pc, smartphone en tablet maakt monitoring 24/7 mogelijk
  • Realtime grafieken en datalogging plus meldingen over de voortgang van de reactie
  • Stop reacties op afstand om de veiligheid in het laboratorium te waarborgen
  • Borstelloze motor, maximale snelheid van 1700 min⁻¹
  • Krachtige Alnico-magneet met superieure magnetische koppeling
  • SpeedServo™ koppelcompensatietechnologie handhaaft een constant toerental als de viscositeit verandert
  • Superieure thermoregulatie zowel met digitale als analoge controle
De AREX-6 Connect Pro magnetische roerders met kookplaat hebben een stevige gegoten behuizing die de interne onderdelen beschermt. Het bedieningspaneel is beschermd tegen morsen dankzij de afvoergoot. Een witte LED met zwarte achtergrondweergave en een set pictogrammen zorgen voor nauwkeurige instellingen en duidelijke aflezing van de werkomstandigheden. Eenheden hebben een snel opwarmende CerAlTop™-plaat die beschermt tegen chemicaliën, krassen en de levensduur van de eenheid verlengt, en digitale snelheids- en temperatuurregelingen.
Units hebben een geïntegreerde timer, van 1 minuut tot 99 uur of zonder toezicht. Twee onafhankelijke veiligheidscircuits schakelen de verwarming automatisch uit bij oververhitting. State-of-the-art thermoregulatie: Stabiel en snel met minimale overshoot. Met de krachtige PID-thermoregulatiesoftware kan de operator de sondeparameters in twee verschillende modi instellen: Prima: Langzame temperatuuroverschrijding geoptimaliseerd of Snel: Met hogere overschrijding.
Een levensduurmeter die de werktijd van zowel de motor als het verwarmingselement registreert. De machinist kan de auto-reverse-optie instellen voor verbeterde kinetiek op een gewenst tijdsinterval. Het sondepictogram licht op wanneer de PT100 of VTF/VTF EVO is aangesloten. Instelbare temperatuurlimiet, als de sonde niet correct in het medium is ondergedompeld, stopt het instrument met opwarmen en geeft het een sondealarm weer.
Certificaten: IP beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 42
Leveringsinformatie: ARE-6 Connect Pro wordt geleverd met een PT100 sonde. Optionele siliconen hoes beschermt units tegen morsen. Een breed gamma toebehoren is beschikbaar, gelieve deze afzonderlijk te bestellen.