Draagbare balansen, Compass™ CR-serie
Leverancier: OHAUS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30428213 30428214 30428215 30428216
611-5259EA 40.3 EUR
611-5259 611-4792 611-5260 611-5261
Draagbare balansen, Compass™ CR-serie
Balansen en Weegschalen
De Compass™ CR-serie biedt basisweegfunctionaliteit en concurrerende prestaties voor een voordelige prijs.vv Deze draagbare weegschalen hebben een ABS-behuizing en -pan, hebben een slank, stapelbaar ontwerp en een vergroot weegplatform, waardoor ze ideaal zijn voor een verscheidenheid aan draagbare weegtoepassingen.
  • Praktisch ontwerp voor gemakkelijke opslag maakt het mogelijk om tot vier weegschalen te stapelen, waardoor waardevolle opslagruimte wordt bespaard wanneer deze niet in gebruik is
  • Het vergrote weegplateau is ideaal voor gebruik met een breed scala aan monstergroottes
Bestelinformatie: Er is een ruime keuze beschikbaar aan optionele accessoires.