Carboxy-sulfon ionenuitwisselingmedia met wijde poriën, J.T. Baker® BAKERBOND®
Leverancier: Avantor
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
7252-00EA
0
EUR
7252-00
7184-02
Carboxy-sulfon ionenuitwisselingmedia met wijde poriën, J.T. Baker® BAKERBOND®
Sorbenten voor chromatografie
Sorbenten voor HPLC
Prep-schaalverpakking is bedoeld voor gebruik bij lage druk met een peristaltische pomp.
- Zwak-sterke kationuitwisseling