Orbitale shakers, Solaris™ 2000 en 4000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SK2000 SK4000
444-1129EA 3269 EUR
444-1129 444-1130
Orbitale shakers, Solaris™ 2000 en 4000
Schudapparaten Schudapparaten met cirkelbeweging
Solaris orbitale shakers zijn betrouwbaar en innovatief. Ze zijn robuust gebouwd voor veeleisend gebruik en combineren een ergonomisch ontwerp met belangrijke functieverbeteringen die u helpen tijd te besparen en uw proces te beschermen. Het drievoudig excentrische aandrijfmechanisme is gebouwd met bewezen technologie om gemakkelijk zware lasten te dragen. De riem is onderhoudsvrij en ontworpen om net zo lang mee te gaan als de shaker, en het shaker-mechanisme zelf wordt geleverd met een volledige garantie van 2 jaar, 5 jaar garantie op onderdelen en 10 jaar op het aandrijfmechanisme.