Natriumhypochloriet solution_SC 13% w/v, technical
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
|
213322.1214
213322.0715
APPC213322.1214EA
44
EUR
APPC213322.1214
APPC213322.0715
Natriumhypochloriet solution_SC 13% w/v, technical
Natriumhypochloriet
Formule:
ClNaO MW: 74.44 g/mol Smeltpunt: -6 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011120 CAS nummer: 7681-52-9 UN: 1791 ADR: 8 III Merck Index: 13,08702 |
Specification Test Results
Assay (Active Chlorine, Iodometry) | 10.0 - 14.0% |
NaCl | Max. 11.5% |