Rotatieverdampers, RV 3 V
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
10003324 10003328 10003331
IKAA10003324EA 2990 EUR
IKAA10003324 IKAA10003328 IKAA10003331
Rotatieverdampers, RV 3 V
Verdampers Rotatieverdampers
De RV 3 rotatieverdamper is het ideale instapmodel uit het IKA rotatieverdamper portfolio. Het is geschikt voor een groot aantal toepassingen in de chemische, farmaceutische en biotechnologische industrie, in onderzoek en ontwikkeling, in productie of kwaliteitsborging, in laboratoria en in de fabrieksbouw. Dankzij speciaal ontworpen glasgeleiders maakt de condensor uiterst efficiënt gebruik van het 1500 cm² koeloppervlak en is ruimtebesparend.
  • Waterverwarmingsbad heeft digitale temperatuurweergave en draagbeugels
  • Mechanische lift eindpunt veiligheidsstop
  • Sluitmechanisme: Rode indicator geeft aan dat de dampbuis ontgrendeld is
  • Instelbare onderdompelingshoek
  • Handmatige bediening met één hand, geschikt voor links- en rechtshandige bedieners
  • Traploze snelheidsinstelling met draaiknop en snelheidsweergave
  • Kolvenklemmechanisme met geïntegreerde afschuiffunctie voor eenvoudig verwisselen van verdampingskolven
De RV 3 V is compatibel met het volledige assortiment IKA RV 10 glaswerk. De handmatige lift zorgt voor een nauwkeurige positionering van het glaswerk en de lage spanning van het apparaat (24 V) zorgt voor de veiligheid van de gebruiker.
Leveringsinformatie: De units worden geleverd met een verwarmingsbad van 4 liter, met of zonder glaswerk.
Houd er rekening mee dat: Een vacuümbron, vacuümterugslagklep en koelsysteem zijn vereist maar worden niet meegeleverd. Neem contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor voor advies en details.
Opgelet: * Met transparante kunststof coating
** Alleen geleverd met bad, dampbuis, klemmen voor glaswerk en Woulf-fles. Met dit pakket kan de klant kiezen welk glaswerk wordt gebruikt voor een specifieke toepassing.