Autoclaven, frontlader, D-Line
Leverancier: TUTTNAUER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2840EL-D 3850EL-D 2840ELC-G-D 3870ELC-G-D 5075ELC-G-D 5075EL-D 3870EL-D
481-0555EA 9730 EUR
481-0555 481-0567 481-0849 TUTT3870ELC-G-D TUTT5075ELC-G-D TUTT5075EL-D TUTT3870EL-D
Autoclaven, frontlader, D-Line
Sterilisatoren Autoclaven (stoomsterilisatoren)
Tuttnauer's laboratory autoclaves are ideal for a wide range of applications in various fields, such as research institutes, universities, pharmaceutical, food, medical and biotechnological industries. This advanced laboratory line is a quality range of reliable bench top (front loading) and vertical (top loading) models with chamber volumes from 28 to 160 litres that provides a single solution for the full spectrum of sterilisation needs. The autoclaves can be fully configured from general use to customer-specific applications. Units from either the Essential or Hi End ranges can be customised with various different optional features to meet more specific or demanding applications.
  • Hoge kwaliteit AISI 316 L roestvrijstalen kamer met spiegel afgewerkte deur
  • Geavanceerd besturingssysteem met gebruiksvriendelijk toetsenbord met drie knoppen
  • Tot 20 aanpasbare cyclusprogramma's
  • Standaard USB- en Ethernet-verbinding maakt eenvoudige overdracht van cyclusgegevens naar een PC mogelijk
  • Twee flexibele PT100 temperatuursensoren
De Essentieel bench top (frontloading) laboratoriumautoclaven passen op werkbanken of werkbladen. Deze stand-alone basismodellen staan bekend om hun stoomproductie in de kamer door middel van verwarmingselementen rondom de kamer. Hierdoor kan de gebruiker basissterilisatiecycli uitvoeren voor vaste ladingen, vloeistoffen en afval (vast of vloeibaar). Door verschillende opties en accessoires toe te voegen, kan de gebruiker nog meer functionaliteit uit de autoclaaf halen, zoals snellere afkoeltijden, droge producten aan het einde en veilige hantering van gevaarlijke ladingen.
Eenvoudig te reinigen kamer
Handmatig vullen en legen van het demi-waterreservoir
Hergebruik van het gedemineraliseerd water
De Hi End horizontaal (frontloading) laboratoriumautoclaven Model 2840 ELC-G-D past direct op banken of werkbladen, terwijl de modellen 38xx en 50xx ELC-G-D direct op de laboratoriumvloer passen zonder dat een steuntafel nodig is. Deze modellen zijn ontworpen om rechtstreeks op nutsvoorzieningen te worden aangesloten en staan bekend om hun stoomproductie in de ingebouwde stoomgenerator en de standaard snelle koeloptie. Hierdoor kan de gebruiker vloeistofcycli met snelle koeling uitvoeren naast de basissterilisatiecycli voor vaste ladingen, vloeistoffen en afval (vast of vloeibaar). Door verschillende opties en accessoires toe te voegen, kan de gebruiker nog meer functionaliteit uit de autoclaaf halen, zoals snellere afkoeltijden, droge producten aan het einde en veilige hantering van gevaarlijke ladingen.
*Volledige nutsvoorzieningen vereist (gedemineraliseerd water (niet voor model 2840), kraanwater, afvoeraansluiting, perslucht en elektriciteit)
*Automatisch vullen en legen (optioneel voor model 2840)
*Automatische koeling van de afvoer naar de afvoer 60 °C (per parameter)
Bestelinformatie: Accessoires en een reeks in de fabriek gemonteerde opties zoals units met snelle/luchtkoeling, supersnelle koeling, voor-/navacuüm en modellen die geschikt zijn voor sterilisatie van biologisch gevaarlijk afval zijn op aanvraag verkrijgbaar. Neem contact op met uw lokale Avantor-verkoopkantoor voor meer informatie voordat u bestelt, aangezien deze niet achteraf kunnen worden gemonteerd.
Leveringsinformatie: Opmerking: alle 2840- en Essential 3850-modellen hebben 230 V enkelfasig nodig en de Hi End 3850 en alle 3870-, 5050- en 5075-modellen hebben een 400 V driefasige voeding nodig.