Autoclaven, bovenlader
Leverancier: TUTTNAUER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2840ELV-D 3850ELV-D 3870ELV-D 5075ELV-D 3870ELVC-G-D 2840ELV-WR-D 3850ELV-WR-D 3870ELV-WR-D 5075ELV-WR-D 5075ELV-CG-D
481-0558EA 13090 EUR
481-0558 481-0570 481-0576 481-0588 481-0909 481-0906 481-0904 481-0905 481-0907 TUTT5075ELV-CG-D
Autoclaven, bovenlader
Sterilisatoren Autoclaven (stoomsterilisatoren)
De laboratorium autoclaven van Tuttnauer zijn ideaal voor een breed scala aan toepassingen op verschillende gebieden, zoals onderzoeksinstituten, universiteiten, farmaceutische, voedingsmiddelen-, medische en biotechnologische industrieën. De geavanceerde laboratoriumlijn is een kwaliteitslijn van betrouwbare tafelmodellen (voorlader) en verticale modellen (bovenlader) met kamervolumes van 28 tot 160 liter, en biedt één enkele oplossing voor het volledige spectrum van sterilisatiebehoeften. De autoclaven kunnen volledig worden geconfigureerd van algemeen gebruik tot klantspecifieke toepassingen. Eenheden uit de Essential- of de Hi End-serie kunnen worden voorzien van diverse optionele kenmerken om te kunnen voldoen aan meer specifieke of veeleisende toepassingen. Het sterilisatietemperatuurbereik loopt van 105 tot 138 °C.
  • Hoge kwaliteit AISI 316L roestvrijstalen kamer met spiegel afgewerkte deur
  • Geavanceerd controlesysteem met eenvoudig te gebruiken 3-knops toetsenbord
  • Tot 20 aanpasbare cyclusprogramma's
  • Standaard USB- en Ethernet-aansluiting maakt eenvoudige overdracht van cyclus-gegevens naar PC mogelijk
  • Twee flexibele PT100 temperatuursensors
  • Roestvrijstalen behuizing AISI 304
Debelangrijkste verticale (bovenlader) laboratorium autoclaven zijn staande modellen. De ELV-D modellen zijn ontworpen om te worden aangesloten op het elektriciteitsnet, en staan zeer goed bekend om hun stoomproductie in de kamer door middel van een verwarmingselement onderin de kamer. De gebruiker kan basissterilisatiecycli uitvoeren voor vaste ladingen, vloeistoffen en afval (vast of vloeibaar) Door verschillende opties en accessoires toe te voegen, kan de gebruiker nog meer van de autoclaaf verwachten, zoals snellere koeltijden en een veilige behandeling van gevaarlijke ladingen.
* Automatisch vullen en legen van de kamer
* Automatische koeling van de uitlaat naar de afvoer 60 °C (per parameter)
De "stand alone" ELV-WR-D modellen hebben een waterreservoir en hebben alleen een stroomaansluiting nodig.
Hoogwaardige verticale (bovenlader) laboratorium autoclaven zijn staande modellen. De ELVC-GD modellen zijn ontworpen om te worden aangesloten op het elektriciteitsnet, en staan zeer goed bekend om hun stoomproductie in de ingebouwde stoomgenerator en de standaard beschikbare snelkoelingsoptie. Hiermee kan de gebruiker naast de basissterilisatiecycli voor vaste ladingen, vloeistoffen en afval (vast of vloeibaar) ook vloeistofcycli met snelle koeling uitvoeren. Door verschillende opties en accessoires toe te voegen, kan de gebruiker nog meer van de autoclaaf verwachten, zoals nog snellere koeltijden, droge producten aan het eind en; veilige behandeling van gevaarlijke ladingen.
* Volledige nutsvoorzieningen vereist (leiding- en DEMI-water, afvoeraansluiting, perslucht en elektriciteit)
* Automatische vul- en afvoerfunctie
* Automatische koeling van de uitlaat naar de afvoer 60 °C (per parameter)
Bestelinformatie: Accessoires en een reeks in de fabriek gemonteerde opties, zoals eenheden met snel-/luchtkoeling, supersnelle koeling, voor-/na-vacuüm en modellen die geschikt zijn voor sterilisatie van biologisch gevaarlijk afval, zijn op verzoek verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke Avantor-verkoopkantoor voor meer informatie voordat u bestelt, aangezien deze niet achteraf kunnen worden geïnstalleerd.
Leveringsinformatie: Opmerking: Alle 2840 en Essential 'stand-alone' 3850 modellen hebben een eenfasige voeding van 230 V nodig en de Essential en Hi End 3850 plus alle 3870, 5050 en 5075 plus Essential 'stand-alone' 3870 en 5075 modellen hebben een driefasige voeding van 400 V nodig.