VWR® VisiScope® 260, stereomicroscopen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
630-3072EA 373 EUR
630-3072 630-3073 630-3074
VWR® VisiScope® 260, stereomicroscopen
Microscopen
De draadloze VisiScope 260-serie microscopen omvat binoculaire stereomicroscopen, binoculaire stereozoom- en trinoculaire stereozoomversies. Ideaal voor hoger onderwijs en laboratoriumtoepassingen.
  • Brightfield-observatiemethode voor doorvallend en invallend licht
  • Greenough optisch systeem
  • 360° roterende kop
  • Langdurige EcoLED-verlichting
  • Maakt gebruik van oplaadbare Ni-MH-batterijen voor maximaal 12 uur werktijd
De stereozoommodellen beschikken over een parfocale achromatische zoom.
Bestelinformatie: Oplaadbare batterijen niet inbegrepen.