Analytische balansen, Entris® II Basic Essential-serie
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BCE124-1S BCE124I-1CEU BCE124I-1S BCE224-1S BCE224I-1CEU BCE224I-1S BCE64-1S BCE64I-1CEU BCE64I-1S
611-4569EA 2100 EUR
611-4569 611-4570 611-4577 611-4606 611-4607 611-4609 611-4646 611-4647 611-4649
Analytische balansen, Entris® II Basic Essential-serie
Balansen en Weegschalen
Entris® II Basic Essential analytische balansen zijn voorzien van isoCAL, scherm met LED-aanraaktechnologie en 12 ingebouwde toepassingen. Zeer nauwkeurige resultaten worden gegarandeerd door de monolithische weegceltechnologie. Hoge chemische weerstand wordt gegarandeerd door gebruik te maken van onderdelen gemaakt van slijtvast PBT, roestvrij staal en glas.
  • Snelle stabilisatietijd dankzij ultramoderne weegsensoren
  • Beste herhaalbaarheid met rechthoekige weegpan
  • Overbelastingsbeveiliging, robuust ontwerp, weegt tot een vooraf ingestelde hoeveelheid