Precisiebalansen, Entris® II Basic Essential-serie
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BCE1202-1S BCE1202I-1CEU BCE1202I-1S BCE2201-1S BCE2201I-1CEU BCE2201I-1S BCE2202-1S BCE2202I-1CEU BCE2202I-1S BCE223-1S BCE223I-1CEU BCE223I-1S BCE3202-1S BCE3202I-1CEU BCE3202I-1S BCE323-1S BCE323I-1CEU BCE323I-1S BCE4202-1S BCE4202I-1CEU BCE4202I-1S BCE423-1S BCE423I-1CEU BCE423I-1S BCE5201-1S BCE5201I-1CEU BCE5201I-1S BCE6200-1S BCE6200I-1CEU BCE6200I-1S BCE6202-1S BCE6202I-1CEU BCE6202I-1S BCE622-1S BCE622I-1CEU BCE622I-1S BCE623-1S BCE623I-1CEU BCE623I-1S BCE653-1S BCE653I-1CEU BCE653I-1S BCE8200-1S BCE8200I-1CEU BCE8200I-1S BCE8201-1S BCE8201I-1CEU BCE8201I-1S BCE822-1S BCE822I-1CEU BCE822I-1S
611-4560EA 923.65 EUR
611-4560 611-4566 611-4568 611-4578 611-4579 611-4586 611-4587 611-4588 611-4590 611-4598 611-4599 611-4605 611-4610 611-4611 611-4613 611-4614 611-4615 611-4617 611-4618 611-4619 611-4621 611-4622 611-4623 611-4625 611-4626 611-4627 611-4629 611-4630 611-4631 611-4633 611-4634 611-4635 611-4637 611-4638 611-4639 611-4641 611-4642 611-4643 611-4645 611-4650 611-4651 611-4653 611-4654 611-4655 611-4657 611-4658 611-4659 611-4661 611-4662 611-4663 611-4665
Precisiebalansen, Entris® II Basic Essential-serie
Balansen en Weegschalen
Entris® II Basic Essential precisiebalansen zijn voorzien van isoCAL, LED-touchtechnologiescherm en 12 ingebouwde applicaties. Zeer nauwkeurige resultaten worden gegarandeerd via de monolithische weegceltechnologie. Hoge chemische bestendigheid wordt gegarandeerd door het gebruik van onderdelen van slijtvast PBT, roestvrij staal en glas.
  • Snelle stabilisatietijd dankzij state-of-the-art weegsensoren
  • Beste herhaalbaarheid met rechthoekige weegpan
  • Overbelastingsbeveiliging, robuust ontwerp, weegt tot een vooraf ingestelde hoeveelheid
  • Gegarandeerde