VWR®, Centrifugebuizen, Metaalvrij, Steriel
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
525-1121EA 276 EUR
525-1121 525-1123 525-1124 525-1125
VWR®, Centrifugebuizen, Metaalvrij, Steriel
Buisjes Centrifugebuisjes
Deze lekvrije centrifugebuizen zijn ideaal voor omgevingstoepassingen, zoals wateranalyse en andere toepassingen waarbij buizen het potentieel hebben monsters te vervuilen.
  • Gemakkelijk leesbare zwarte schaalverdeling in stappen van ±2%
  • Bevat een groot, wit mat schrijfgebied
  • RNase-, DNase- en endotoxinevrij
  • Autoclaveerbaar (121 °C) en invriesbaar (–80 °C)
  • Kan tot 12500×g worden gecentrifugeerd
  • Steriele buizen worden gesteriliseerd door bestraling
  • Tijdens het invriesproces is het beter om een plastic rek te gebruiken
  • Tijdens het centrifugeren op hoge snelheid is het beter om geschikte rotoradapters te gebruiken
De buizen zijn gecertificeerd vrij van belangrijke kritische sporenmetalen tot minder dan 1 ppb. Conische centrifugebuisjes zijn verkrijgbaar in twee maten met witte platte doppen voor eenvoudig etiketteren. De polypropyleen buizen en polyethyleen doppen zijn gemaakt van USP VI-harsen.
Certificaten: Gefabriceerd in een cleanroomomgeving van klasse 100.000. Gefabriceerd onder ISO 13485:2016 en ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem. Centrifugebuizen zijn gecertificeerd om te voldoen aan de ROHS-vereisten en zijn gecertificeerd vrij van belangrijke kritische sporenmetalen.