Deze compressorgekoelde incubators bieden een temperatuurbereik tussen –10 en +100 °C met geforceerde luchtconvectie en regeling van de ventilatorsnelheid (10 tot 100%). Met een roestvrijstalen (DIN 1.4301) binnenkamer en een buitenkant met poedercoating. PREMIUM-modellen hebben een intuïtief menu en gebruiksvriendelijke software, USB-poort met flashdrive voor het downloaden van gegevens naar USB-stick en voor het uploaden van programma's. Ze kunnen worden aangesloten op een Ethernet- of Wi-Fi-netwerk voor bediening op afstand vanaf elke computer en gebruikers kunnen via e-mail meldingen ontvangen over selecteerbare parameters.
- Multifunctionele microprocessorcontroller met 7” kleurenaanraakscherm, geeft tijdens het gebruik een overzicht van de ingestelde en huidige parameters
- Toegangscontrole via wachtwoordaanmelding en beheerdersfunctie voor het beheren van vijf gebruikersaccounts
- 40 gebruikersprogrammageheugen, snelle en eenvoudige wijziging van parameters tijdens een lopend programma
- Temperatuur-/tijdprofiel met meerdere segmenten (tot 100) met instelbare hellingen
- Timer van 1 minuut tot 366 dagen of continu gebruik
- Instelbare startvertraging en lusfunctie
- Instelbare veiligheidsthermostaat voor over- en ondertemperatuur Klasse 3.3 (DIN 12880) beschermt monsters en de incubator
- Milieuvriendelijk koelmiddel (R290) met een zeer laag aardopwarmingsvermogen (GWP is 3)
Alle modellen hebben een massieve buitendeur en een glazen binnendeur. De grotere modellen IL 400CR en IL 750CR hebben dubbele buitendeuren. Alle modellen zijn uitgerust met zwenkwielen (twee met rem), 30 mm toegangspoort, binnenverlichting en deurslot.
Tot de veiligheidsvoorzieningen behoren hoorbare en zichtbare temperatuuralarmen, stroomuitvalcontrolesysteem, ontdooifunctie, alarm bij open deur, alarm voor temperatuursensorstoring en automatische diagnosefunctie.
Eenheden zijn voorzien van Premium Control Software en ondersteunen GLP-naleving met wachtwoordbeveiligingsinstellingen, gebeurtenissenregister en een intern geheugen waarin tot 10.000 gegevensrecords voor elke gebruiker kunnen worden opgeslagen (maximaal 12 maanden bewaard). Gebruikers kunnen de waarden in tabelvorm of grafische vorm op het display of op een pc bekijken.
Informatie over toebehoren: De standaard planken hebben een maximale werklast van 25 kg per plank. De versterkte roestvrijstalen legborden (optioneel voor IL 240CR en IL 400CR) hebben een maximale werklast van 100 kg per legbord. Houd rekening met de maximale kamercapaciteit zoals weergegeven in de specificatie.
Leveringsinformatie: Alle modellen worden geleverd met testcertificaat (gegevens gemeten bij 37 °C), ethernetkabel, sleutels van het slot (2 stuks), meertalige handleiding en Premium Control Software (te downloaden vanuit het interne geheugen op USB-stick). De IL 750CR-modellen worden geleverd met drie versterkte roestvrijstalen draadroosters, de IL 240CR- en IL 400CR-modellen worden geleverd met drie standaard roestvrijstalen draadroosters.
Opgelet: UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.