VWR® INCU-Line®, gekoelde incubators
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
390-1341EA 2660 EUR
390-1341 390-1342
VWR® INCU-Line®, gekoelde incubators
Incubatoren Gekoelde incubatoren
Deze compressorgekoelde broedmachines met geforceerde luchtconvectie bieden een temperatuurbereik tussen 3 en 70 °C. Met een roestvrijstalen (DIN 1.4016) binnenkamer en een buitenkant met poedercoating. Deze modellen hebben een intuïtief menu, een USB-interface voor het downloaden van gegevens naar een USB-stick en kunnen worden aangesloten op een LAN-netwerk. De IL 68R heeft een externe glazen deur, de IL 150R/250R modellen hebben een massieve buitendeur en een interne glazen deur.
  • Multifunctionele microprocessorcontroller met 4,3" kleurenaanraakscherm
  • In