Haematoxylin modified solution Gill III used in nuclear staining, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
1.05174.0500 1.05174.2500 1.05174.1000
1.05174.0500EA 75.8 EUR
1.05174.0500 1.05174.2500 1.05174.1000
Haematoxylin modified solution Gill III used in nuclear staining, Sigma-Aldrich®
Hematoxylin staining solutions
Haematoxyline-oplossing aangepast volgens. aan Gill III
Bij hematoxyline-eosinekleuring (H&E), de meest gebruikte histologische kleuringstechniek, wordt nucleaire kleuring bereikt met behulp van kant-en-klare kleuroplossingen, zoals Mayer's hemalum-oplossing of hematoxyline-oplossing gemodificeerd volgens Gill III. Deze oplossingen hoeven voor gebruik niet te worden gefiltreerd en de kleurstof wordt op een gecontroleerde manier geoxideerd, wat de resultaten robuust maakt en een briljante differentiatie van de gekleurde structuren mogelijk maakt. Tegenkleuring van bijvoorbeeld eiwitten, collageen, keratine en intercellulaire stoffen kan worden uitgevoerd met een alcoholische of waterige Eosine Y-oplossing 0,5%. Een flesje van 500 ml is voldoende voor 1500 tot 2500 objectglaasjes. Het is geregistreerd als IVD- en CE-product.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
Dichtheid: 1.07 g/cm3 (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Specification Test Results
Nuclei
Eosinophilic cytoplasm