Haematoxylin modified solution Gill II used in nuclear staining, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
1.05175.0500 1.05175.2500
1.05175.0500EA 80.8 EUR
1.05175.0500 1.05175.2500
Haematoxylin modified solution Gill II used in nuclear staining, Sigma-Aldrich®
Hematoxylin staining solutions
Hematoxyline-oplossing aangepast volgens. aan Gill II
Bij hematoxyline-eosinekleuring (H&E), de meest gebruikte histologische kleuringstechniek, wordt nucleaire kleuring bereikt met behulp van kant-en-klare kleuroplossingen, zoals Mayer's hemalum-oplossing of Hematoxyline-oplossing gemodificeerd volgens Gill II of Gill III. Deze oplossingen hoeven voor gebruik niet te worden gefiltreerd en de kleurstof wordt op een gecontroleerde manier geoxideerd, wat de resultaten robuust maakt en een briljante differentiatie van de gekleurde structuren mogelijk maakt. Tegenkleuring van o.a. eiwitten, collageen, keratine, intercellulaire stoffen. kan worden uitgevoerd met alcoholische of waterige Eosine Y-oplossing 0,5%. Een fles van 500 ml is voldoende voor 1500 tot 2500 objectglaasjes. Het is geregistreerd als IVD en gecertificeerd als CE-product.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Dichtheid: 1,04…1.06 g/cm3 (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Specification Test Results
Cyanophilic cytoplasm
Eosinophilic cytoplasm
Specificaties
Environmentally Preferable