VWR®, TLC-glasplaten, Silica HP, ongemodificeerde lagen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
551-0007EA 191 EUR
551-0007 551-0012 551-0015 551-0016 551-0025
VWR®, TLC-glasplaten, Silica HP, ongemodificeerde lagen
TLC-platen
Deze TLC-glasplaten hebben een uitstekend scheidingsrendement dankzij een geoptimaliseerde deeltjesgrootteverdeling.
  • Specifieke verfbaarheid en slijtvastheid op basis van een geoptimaliseerd bindmiddelsysteem
  • Goede bevochtigbaarheid voor exacte kleurresultaten, zelfs met 100% waterige detectiereagentia
Specifiek oppervlak (BET): ~500 m²/g
Specifiek porievolume: 0,75 ml/g
Deeltjesgrootte: 5 - 17 µm