VWR®, TLC Aluminiumplaten, Silica, Ongemodificeerde Lagen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
551-0005EA 120 EUR
551-0005 551-0018 551-0020 551-0021 551-0032
VWR®, TLC Aluminiumplaten, Silica, Ongemodificeerde Lagen
TLC-platen
Deze TLC aluminium platen zijn geschikt voor eenvoudige en snelle monstertoepassingen. Ze zijn flexibel en kunnen worden gesneden om aan de vereisten van verschillende plaatafmetingen te voldoen.
  • Hoge monsterdoorvoer in korte tijd
  • Pilotproduct voor HPLC of Flash-chromatografie
  • Geschikt voor screeningstesten
Indicator: Mangaangeactiveerd zinksilica met groene fluorescentie voor kortegolf UV (254 nm).
Binder: Stabiel in vrijwel alle organische oplosmiddelen.
Deeltjesgrootte: 5 tot 17 µm