Megafuge™ ST4/ST4R Plus-centrifuges (IVD-gemarkeerd)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
75016079 75009503 75009518 75016060 75009519
521-2740EA 17300 EUR
521-2740 521-2725 521-2727 521-2734 HERA75009519
Megafuge™ ST4/ST4R Plus-centrifuges (IVD-gemarkeerd)
Centrifuge Tafelmodel centrifuges
Deze centrifuges zijn ideaal voor routinematige verwerking en combineren uitzonderlijke capaciteit, ergonomie en waarde met marktleidende mogelijkheden, waaronder een ongeëvenaarde productiviteit en doorvoer, evenals uitzonderlijke ergonomie.
  • Gepatenteerde dekselvergrendelingstechnologie
  • Eenvoudig instelbare snelheid, tijd en temperatuur tijdens de run
  • Moderne, intuïtieve touchscreen-interface maakt gemakkelijke toegang en programmering mogelijk voor snellere resultaten
  • Vuurtoren-modus: Bewaak eenvoudig de voortgang van de run vanuit het hele laboratorium