VWR® Traceable® Precision Sentry™, Thermometer met Sonde
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2719EA 116 EUR
620-2719 620-2718 620-2720
VWR® Traceable® Precision Sentry™, Thermometer met Sonde
Thermometers Digitale thermometers
Met een eenvoudige reset met één toets worden de MIN/MAX-geheugens gereset.
  • Drievoudig display toont voortdurend hoge, lage en huidige temperaturen
  • De sensor en de kabel van 3 meter kunnen onder water, in de koelkast of vriezer worden geplaatst
  • Als u de kabel loskoppelt, wordt een sensor in het apparaat geactiveerd die de omgevingstemperatuur bewaakt
Geeft tegelijkertijd hoge/lage en huidige temperatuur weer. Bekijk direct of de vriezer, het waterbad of de incubator zich binnen de temperatuurspecificaties bevinden. Houd de temperatuur van elkMore Product Information