Hematoxylin (Mayer) Histology, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
3870.2500EA 80.22 EUR
3870.2500 3870.1000
Hematoxylin (Mayer) Histology, J.T.Baker®
Hematoxylin
Hematoxyline-oplossing volgens Mayer voor gebruik bij HE-kleuring.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Specification Test Results
Prestatie test Voldoet aan de test
Voor laboratorium-, onderzoeks- of productiegebruik