VWR® Traceable®, precisiethermometer/klok/vochtigheidsmonitor met grafiek
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Traceable®
620-2721EA 101 EUR
620-2721
VWR® Traceable®, precisiethermometer/klok/vochtigheidsmonitor met grafiek
Hygrometers Digitale thermo-hygrometers
Geeft tegelijkertijd de tijd van de dag, de temperatuur en de luchtvochtigheid weer.
  • Beschikt over min/max-geheugen, geheugen wissen, geschiedenisgrafiek, °F/°C schakelbaar, 12/24-uurs klok
  • Met één druk op de knop roept het geheugen de hoogste en laagste temperatuur- en vochtigheidsmetingen op
  • Interne sensoren maken hem ideaal voor gebruik in afzuigkappen, opslagruimtes, cleanrooms, incubators, droogkamers en milieukasten
Zit op de bank of bureau. Unieke eenheid geeft tegelijkertijd de tijd, temperatuur en vochtigheid weer. De klok geeft AM/PM of 24-uurs militaire tijd weer tot op de exacte minuut met een nauwkeurigheid van 0,01%. Wijzigingen noteren is eenvoudig dankzij het drievoudige display. Maakt het mogelijk om de omstandigheden 's nachts, in het weekend of in een andere periode te monitoren.
In de standaardweergave geeft de hygrometer een grafische geschiedenis weer voor het geselecteerde meetkanaal, ter illustratie van het temperatuurbereik dat de afgelopen zeven dagen elke dag is waargenomen. De historische minimum- en maximumwaarden worden mogelijk niet gewist. Ze worden na zeven dagen automatisch overschreven.
Certificaten: CE-markering Meerpuntskalibratie op een individueel genummerd Traceable®-certificaat dat de nauwkeurigheid garandeert van ons ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibratielaboratorium, geaccrediteerd door A2LA. Het geeft de traceerbaarheid aan van metingen naar de SI-eenheden via NIST of andere erkende nationale meetinstituten (NMI) die de CIPM Mutual Recognition Agreement hebben ondertekend.
Bestelinformatie: Geleverd met Traceable®-certificaat, batterij, ingebouwde standaard en muurbevestiging.