Haematoxylin solution Gill II, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3873.2500EA 0 EUR
3873.2500 3873.1000
Haematoxylin solution Gill II, J.T.Baker®
Hematoxylin staining solutions
Bedoeld voor histologische en cytologische kleuringsprocedures.
Hematoxyline (papanicolaou I), aangepast om te passen bij Gill II en Harris.
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Specification Test Results
Prestatie test Voldoet aan de test
Voor laboratorium-, onderzoeks- of productiegebruik