VWR® SuperCompact, preparatieve kolommen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
554-4230EA 0 EUR
554-4230 554-4231 554-4232 554-4233 554-4234 554-4235 554-4236 554-4237 554-4238 554-4239
VWR® SuperCompact, preparatieve kolommen
Kolommen voor chromatografie
Deze Super Compact preparatiekolommen zijn gemaakt van glas en speciaal ontworpen voor gebruik in waterige systemen.
Deze kolommen bevatten de volgende uitvoeringen zoals KPG-buis van Duran® met transparante mantel als splinterbescherming onderflens en verwijderbare compressiezuiger met handwiel en spindel.